AB1555P
Anti-NMDAR2A Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, NMDA receptor subtype 2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse, fish
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIN2A(2903)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
3 μg of a previous lot was used to (under appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2A in 200 μg of rat brain.
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used at 1:1,000-1:2,000 dilution.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected NMDAR2A on 10 μg of Rat Brain Microsomal lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
NMDAR2A is present in high concentrations in the hippocampus.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.