Key Documents
MABN707
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiDCX, clone 2G5
clone 2G5, from mouse
Sinônimo(s):
Neuronal migration protein doublecortin, Doublin, Lissencephalin-X, Lis-X, DCX
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Dcx(13193)
Descrição geral
A doblecortina (DCX) ou alternativamente conhecida como doblina ou lissencefalina-X (Lis-X), e codificada pelo gene humano chamado de DCX/DBCN/LISX, é uma proteína associada a microtúbulos que é necessária para as etapas iniciais de dispersão e laminação neuronal durante o desenvolvimento do córtex cerebral. A DCX é expressa por células precursoras neuronais e neurônios imaturos, sua expressão é diminuída no momento em que os neurônios estão maduros e expressam o marcador de neurônios maduros NeuN. Assim, a expressão de DCX é uma característica do desenvolvimento de neurônios e da neurogênese. A expressão de DCX está localizada no citoplasma e ao longo das trilhas dos microtúbulos. A DCX parece estabilizar os microtúbulos e causa o empacotamento deles no citoplasma. Na doença, a DCX é a causa de uma lissencefalia ligada ao cromossomo X e heterotopia laminar subcortical, um distúrbio caracterizado por um cérebro “liso” com poucas dobras, como os cérebros normais e camadas corticais mal formadas, bem como outras anormalidades. Além dos efeitos no desenvolvimento, a DCX pode ajudar potencialmente na supressão de gliomas, porque nas células-tronco tumorais do cérebro (CTTC) a capacidade de autorrenovação foi significativamente reduzida nas células que expressam DCX em comparação com as células de controle. O anticorpo monoclonal antiDCX de camundongo da EMD-Millipore foi testado em western blot contra a proteína recombinante, bem como lisado de coração de camundongo. O anticorpo também foi testado com sucesso em análises imuno-histoquímicas em cortes de tecido de cérebro normal e de câncer renal humanos embebidos em parafina, bem como em imunocitoquímica fluorescente em células HepG2 em cultura e citometria de fluxo em células SK-N-SH em cultura e ELISA direto em concentrações variadas de antígeno.
Imunogênio
Fragmento recombinante purificado de DCX humano expresso em E. coli.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:200-1.000 de um lote representativo detectou DCX em tecidos de câncer cerebral e renal humanos.
Análise de imunofluorescência: uma diluição de 1:200-1.000 de um lote representativo detectou DCX em células HepG2.
Análise de citometria de fluxo: uma diluição de 1:200-400 de um lote representativo detectou DCX em células SK-N-SH em privação sem soro.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte doblecortina usando este anticorpo monoclonal de camundongo, o anticorpo antiDCX, clone 2G5, validado para uso em western blot, IHQ, ICQ e citometria de fluxo.
Subcategoria de pesquisa
Neurociência do desenvolvimento
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido cardíaco de camundongo.
Análise de western blot: uma diluição de 1:500-2.000 deste anticorpo detectou DCX no lisado de coração de camundongo.
Descrição-alvo
aproximadamente 50 kDa observado. Bandas não caracterizadas podem aparecer em um ou mais lisados.
forma física
Anticorpo monoclonal de camundongo purificado em PBS com até 0,1% de azida sódica e 0,5% de estabilizador de proteínas.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de coração de camundongo
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Vincent Quoc-Huy Trinh et al.
The Journal of pathology, 258(1), 69-82 (2022-06-11)
The development of neural structures within tumors is now considered vital for carcinogenesis. However, the time course of this development in human pre-invasive neoplasia has been incompletely described. Therefore, we performed a detailed analysis of nerves across the neoplastic spectrum
Christopher T Rhodes et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(3), 377-389 (2018-02-13)
Histone methyltransferases (HMTs) are present in heterogeneous cell populations within the adult brain including neurogenic niches. Yet the question remains whether loss of HMTs and the resulting changes in histone methylation alter cell fate in a region-specific manner. We utilized
Wenshu Zhou et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 174-174 (2021-03-14)
Spinal cord injury (SCI) is a debilitating medical condition that can result in the irreversible loss of sensorimotor function. Current therapies fail to provide an effective recovery being crucial to develop more effective approaches. Mesenchymal stem cell (MSC) exosomes have
Michael R Foret et al.
Frontiers in genetics, 5, 252-252 (2014-08-16)
Histone 3 Lysine 9 (H3K9) methylation is known to be associated with pericentric heterochromatin and important in genomic stability. In this study, we show that trimethylation at H3K9 (H3K9me3) is enriched in an adult neural stem cell niche- the subventricular
Richard S Sandstrom et al.
Scientific reports, 4, 5371-5371 (2014-06-21)
Histone 3 lysine 4 trimethylation (H3K4me3) is known to be associated with transcriptionally active or poised genes and required for postnatal neurogenesis within the subventricular zone (SVZ) in the rodent model. Previous comparisons have shown significant correlation between baboon (Papio