05-675
Anti-MBP Antibody, clone SKB3
clone SKB3, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-C76307, Anti-Hmbpr, Anti-R75289, Anti-golli-mbp, Anti-jve, Anti-mld, Anti-shi
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SKB3, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
MAP Kinases
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.