05-1951
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27) Antibody, clone 18E9.1
clone 18E9.1, from mouse
Sinônimo(s):
H3K27me3, Histone H3 (tri methyl K27), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
18E9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys27)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Western Blot (Snap i.d.) Analysis: A 1:25,000 dilution from a representative lot detected Histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:125 dilution from a representative lot detected Histone H3 in A431 and NIH/3T3 cells.
Dot Blot Analysis: Histone peptides with various modifications (see table) were transferred to
PVDF membrane and probed with Anti-Trimethyl Histone H3 (Lys4) (1:100 dilution). Proteins were visualized using a Donkey Anti-rabbit IgG conjugated to HRP and a chemiluminescence detection systems.
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected Histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa acid extract
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1