ABE44-S
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27) Antibody, Trial Size
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
H3K27me3, Histone H3 (trimethyl K27), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3, H3K27me3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys27)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract .
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1