ABE44
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
H3K27me3, Histone H3 (tri methyl K27), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3K27me3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys27)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Peptide Inhibition Assay: This antibody peptide blocked on HeLa cell extracts.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa acid extract and recombinant Histone H3
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1