05-1336
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone CMA312
clone CMA312, from mouse
Sinônimo(s):
H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CMA312, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates, human
técnica(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer10)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Immunocytochemistry: This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunocytochemistry.1
Multiplexing:
This antibody specifically recognizes histone H3 phosphorylated on Ser10 by Luminex® assay.
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2