ELI-008-M
IL-6 ELISPOT Antibody Pair, Mouse
from rat, clone MP5-20F3, clone MP5-32C11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
clone
MP5-20F3, monoclonal
MP5-32C11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Inflammation & Immunology
Embalagem
Componentes
• Mouse IL-6 Detection Antibody, clone MP5-32C11. Quantity: 100 µg.
• Streptavidin Alkaline Phosphatase. Quantity: 55 μL.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Artigos
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.