05-1243
Anti-Sirt1 Antibody, clone 3H10.2
clone 3H10.2, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H10.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIRT1(23411)
Descrição geral
SIRT1 binds and deacetylates p53 with specificity for its C-terminal Lys382 residue in response to the upregulation of promyelocytic leukemia protein (PML) nuclear bodies or oncogenic Ras. The deacetylation of p53 SIRT1 has been shown to negatively regulate p53-mediated transcription, preventing cellular senescence and apoptosis induced by DNA damage and stress. SIRT1 is a HDAC which is important in establishing repressive chromatin structures and plays a role in increasing lifespan.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1