04-968
Anti-Folr4 (Folate receptor 4) Antibody, clone 5E12.2
clone 5E12.2, from mouse
Sinônimo(s):
folate receptor 4 (delta) homolog (mouse), folate receptor 4 (delta) homolog, Folate receptor 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E12.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IZUMO1R(390243)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Folate receptor 4 (Folr4) in 10 µg of human thymus tissue lysate.
A previous lot was shown to detect Folate Receptor 4 in mouse thymus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human thymus tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1