Documentos Principais
SML3315
Sigma-Aldrich
PF-07304814
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-((S)-2-(4-Methoxy-1H-indole-2-carboxamido)-4-methylpentanamido)-2-oxo-4-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)butyl dihydrogen phosphate, 4-Methoxy-N-[(1S )-3-methyl-1-[[[(1S )-2-oxo-1-[[(3S )-2-oxo-3-pyrrolidinyl]methyl]-3-(phosphonooxy)propyl]amino]carbonyl]butyl]-1H-indole-2-carboxamide, PF 007304814, PF 00835231 phosphate prodrug, PF 07304814, PF 835231 phosphate prodrug, PF-007304814, PF-835231 phosphate prodrug, PF007304814, PF07304814, PF835231 phosphate prodrug
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H33N4O9P
Número CAS:
Peso molecular:
552.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-07304814 is a non-cytotoxic, aqueous soluble phosphate ester prodrug of the potent and selective corona virus inhibitor PF-00835231 (pro-/active drug SARS CoV-2 Ki = 174/0.27 nM). PF-07304814 is rapidly converted to PF-00835231, exhibiting anti-viral efficacy in cultures (PF-07304814/PF-00835231 IC50 with 2 μM P-pg efflux inhibitor CP-100356 = 3.8/0.24 μM (SARS2 Washington 1 & Vero E6-enACE2), 830/760 nM (SARS2 BetaCov GHB-03021/2020 & Vero E6-EGFP); PF-07304814/PF-00835231 IC50 with 0.5 μM CP-100356 = 58/80 nM (HCoV-229E & MRC-5)) without affecting P450 enzymes (>100 μM) or a range of transporters (>130 μM).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)