CLS353107
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 25 mL, canted neck, graduated, 2 ‑ 25 mL, cap, blue vented
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
Características
cap blue vented
graduated 2 ‑ 25 mL
fabricante/nome comercial
Corning 353107
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
capacidade
25 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)