04-1460
Anti-PRMT5 Antibody, clone 23C7
clone 23C7, from mouse
Sinônimo(s):
72 kDa ICln-binding protein, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5, Jak-binding protein 1, SKB1 homolog, SKB1 homolog (S. pombe), Shk1 kinase-binding protein 1 homolog, protein arginine methyltransferase 5, skb1 (S. pombe) homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
23C7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRMT5(10419)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Histone Modifying Proteins
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PRMT5 on 10 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1