04-039
Anti-20S proteasome subunit α2 Antibody, clone MCP21
clone MCP21, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
HC3, proteasome subunit alpha type 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MCP21, monoclonal
reatividade de espécies
human, rabbit, bovine
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
bovine ... Psma2(539141)
human ... PSMA2(5683)
rabbit ... Psma2(100355295)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2