Documentos Principais
03-0128-00
Millipore
Kit de desenvolvimento de imunoensaio baseado em placa SMC®
Sinônimo(s):
SMC® Assay Development Kit, Single Molecule Counting Assay Development Kit, Ultra-sensitive Assay Development Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
fabricante/nome comercial
SMC®
Nível de qualidade
técnica(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Descrição geral
Tire partido da tecnologia Single Molecule Counting (SMC®) enquanto desenvolve os seus próprios imunoensaios de aplicação específica em formato de placa. Este kit fornece tudo o que é necessário para construir o seu próprio imunoensaio SMC® de elevado desempenho. Inclui tampões, reagentes e um protocolo optimizado para o desenvolvimento de ensaios em placas.
Aplicação
Crie imunoensaios de aplicação específica em formato de placa e vá além do ELISA tradicional com a tecnologia® SMC.
Para utilização com o sistema de imunoensaio SMC®.
Componentes
Tampão de ensaio
Tampão de bloqueio
Diluente padrão da placa
Tampão de lavagem 10X
Tampão de eluição B
Tampão C
PBS 10X
Informações legais
SMC is a registered trademark of Singulex
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, uso comercial não autorizado
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1