N-051
Nalbuphine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O[C@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC6CCC6)c45
InChI
1S/C21H27NO4.ClH/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H/t15-,16+,19-,20-,21+;/m0./s1
chave InChI
YZLZPSJXMWGIFH-BCXQGASESA-N
Informações sobre genes
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
Descrição geral
Aplicação
- Development of a Thin-Layer Chromatography-Enzymatic Test Combination Method for the Isolation of α-Glucosidase Inhibitors From Thymelaea hirsuta.: Abid et al. (2022) combined thin-layer chromatography and enzymatic tests using Silica gel 60 TLC plates to isolate α-glucosidase inhibitors from Thymelaea hirsuta, showcasing a novel method for biochemical studies (Abid et al., 2022).
- HPLC-UV and TLC-Densitometry Methods for Simultaneous Determination of Sofosbuvir and Daclatasvir: Application to Darvoni Tablet.: Fayed et al. (2022) utilized Silica gel 60 TLC plates in their TLC-densitometry method for the simultaneous determination of sofosbuvir and daclatasvir in pharmaceutical tablets, demonstrating the method′s application in pharmaceutical analysis (Fayed et al., 2022).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)