LUC1
Luciferase Reporter Gene Detection Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
kit sufficient for 100 assays
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Firefly luciferase is a widely used bioluminescent reporter for studying gene regulation and function. It is a very sensitive genetic reporter due to the absence of endogenous luciferase activity in mammalian cells or tissues.