L9420
Luciferase from Photinus pyralis (firefly)
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥10×1010 units/mg protein
Sinônimo(s):
Luciferase firefly
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous solution
atividade específica
≥10×1010 units/mg protein
peso molecular
62 kDa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
Unit Definition Conversion Factor: There are approximately 9000 Relative Light Units (RLU) per one traditional Light Unit that uses a peak height equivalent to 0.02 μCi of 14C in a PPO/POPOP cocktail.
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
111 °C
Os clientes também visualizaram
Artigos
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
Firefly luciferase is a widely used bioluminescent reporter for studying gene regulation and function. It is a very sensitive genetic reporter due to the absence of endogenous luciferase activity in mammalian cells or tissues.