L8507
Luciferase from Vibrio fischeri (Photobacterium f)
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Bacterial Luciferase, Luciferase from Photobacterium fischeri
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
composição
Protein, ~40% biuret
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1