M-906
17α-Methyltestosterone solution
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one solution, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one solution, Mesterone solution, Methyltestosterone solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
chave InChI
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
28.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Separation of Testosterone solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material; 17α-Methyltestosterone solution, 1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, ampule of 1 mL, certified reference material; 5α-Dihydrotestosterone (DHT) solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; 6β-Hydroxytestosterone solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Protocolos
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M-906-1ML | 4061833990735 |