I-507
Immunosuppressants CRM in Human Whole Blood (K2EDTA) solution
50-2000 ng/mL (Human Whole Blood (K2EDTA)), certified reference material, vial of 3 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composição
Cyclosporin A, 2000 ng/mL
Everolimus, 50 ng/mL
Sirolimus, 50 ng/mL
Tacrolimus, 50 ng/mL
embalagem
vial of 3 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
50-2000 ng/mL (Human Whole Blood (K2EDTA))
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)