Documentos Principais
H-130
Supelco
(±)-β-Hydroxythiofentanyl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H26N2O2S · HCl
Peso molecular:
394.96
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 0.5 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
(±)-β-Hydroxythiofentanyl is an opioid analgesic and fentanyl analog. As of May 2016 (±)-β-Hydroxythiofentanyl is a Schedule I controlled substance in the United States. A Snap-N-Spike® Reference Solution suitable as starting material for use in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H-130-0.5ML4061835518159
DWK213631303-1EA
SYNC161100-1EA4061832185828
WHA28003734061831627718
SYNE114513C-1EA4061832192222
SYNE114513X-1EA4061832192239
CLS396570-2EA4061831697759