Documentos Principais
R-026
Supelco
Remifentanil acid solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H26N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
362.42
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCC(CC1)(N(c2ccccc2)C(=O)CC)C(=O)OC)CCC(=O)O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-3-16(22)21(15-7-5-4-6-8-15)19(18(25)26-2)10-13-20(14-11-19)12-9-17(23)24/h4-8H,3,9-14H2,1-2H3,(H,23,24)
chave InChI
GFJKFSFFMHOISI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Remifentanil acid is the major urinary metabolite of remifentanil, a synthetic opioid used to induce or supplement general anesthesia. This new certified reference solution is suitable for a variety of mass spectrometry-based testing applications including clinical toxicology, forensic analysis, workplace drug testing and pharmaceutical research.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)