Documentos Principais
D-167
Supelco
N-Desmethyl U-47700 solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20Cl2N2O
Número CAS:
Peso molecular:
315.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
N-Desmethyl U-47700 is the primary urinary metabolite of U-47700. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls in N-Desmethyl U-47700 LC/MS or GC/MS testing methods for clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)