B-026
4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine hydrochloride, 2C-B hydrochloride solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentração
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-6-8(11)10(14-2)5-7(9)3-4-12;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H
chave InChI
UJTWHDAMHSIRDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)