Documentos Principais
639699
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinônimo(s):
1,4-Dimethoxy-2-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
209.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
116-120 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9-3-4-10(15-2)8(7-9)5-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3/b6-5+
chave InChI
IRRZIWHEPWPPJF-AATRIKPKSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)