999974P
Avanti
16:0-18:1 Diether PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 999974P, powder
Sinônimo(s):
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (999974P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999974P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H80NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-35-44-39(38-46-47(41,42)45-36-33-40)37-43-34-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,39H,3-16,18,20-38,40H2,1-2H3,(H,41,42)/b19-17-/t39-/m1/s1
chave InChI
QMGSXZBWJYQMDL-VEAYGOGPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)