Documentos Principais
900415C
Avanti
Oleic Acid (18-azido)
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Sinônimo(s):
(Z)-18-azidooctadec-9-enoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H33N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
323.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (900415C-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (900415C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL in chloroform (900415C-25mg)
5 mg/mL in chloroform (900415C-5mg)
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
pkg of 1 x 25 mg, 10 mg/mL, 2.5 mL; 5mL Clear Glass Sealed Ampule (900415C-25mg)
pkg of 1 x 5mg, 5 mg/mL, 1 mL; 5mL Clear Glass Sealed Ampule (900415C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pierre-Christian Violet et al.
JCI insight, 5(1) (2019-12-11)
BACKGROUNDWe hypothesized that obesity-associated hepatosteatosis is a pathophysiological chemical depot for fat-soluble vitamins and altered normal physiology. Using α-tocopherol (vitamin E) as a model vitamin, pharmacokinetics and kinetics principles were used to determine whether excess liver fat sequestered α-tocopherol in