Documentos Principais
880172P
Avanti
DSPE PEG2000-OH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
18:0 PEG2000-OH PE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C131H263N2O54P
Número CAS:
Peso molecular:
2761.44
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.55
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (880172P-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
(targeted drug delivery)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880172P-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)