870722P
Avanti
22:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870722P, powder
Sinônimo(s):
behenoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (870722P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (870722P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870722P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C43H78N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-34(52)71-27-26-45-33(51)24-25-46-41(55)38(54)43(2,3)29-64-70(61,62)67-69(59,60)63-28-32-37(66-68(56,57)58)36(53)42(65-32)50-31-49-35-39(44)47-30-48-40(35)50;;;/h30-32,36-38,42,53-54H,4-29H2,1-3H3,(H,45,51)(H,46,55)(H,59,60)(H,61,62)(H2,44,47,48)(H2,56,57,58);3*1H3/t32-,36?,37+,38+,42-;;;/m1.../s1
chave InChI
DSSMNGMIRQGXTR-CNAHFMJYSA-N
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)