Documentos Principais
870720P
Avanti
20:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870720P, powder
Sinônimo(s):
arachidoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H83N10O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1113.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870720P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870720P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C41H74N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-32(50)69-25-24-43-31(49)22-23-44-39(53)36(52)41(2,3)27-62-68(59,60)65-67(57,58)61-26-30-35(64-66(54,55)56)34(51)40(63-30)48-29-47-33-37(42)45-28-46-38(33)48;;;/h28-30,34-36,40,51-52H,4-27H2,1-3H3,(H,43,49)(H,44,53)(H,57,58)(H,59,60)(H2,42,45,46)(H2,54,55,56);3*1H3/t30-,34?,35+,36+,40-;;;/m1.../s1
chave InChI
FCQFGWHSMZFGCX-LEEULGQNSA-N
Descrição geral
20:0 Coenzyme A, also known as arachidoyl Coenzyme A belongs to the group of long-chain acyl-CoAs. It serves as a key lipid metabolite.
Aplicação
20:0 Coenzyme A has been used as an internal standard for measuring long-chain acyl-coenzyme A concentrations and enrichment by liquid chromatography/tandem mass spectrometry. It has also been used as a substrate in ceramide synthase assay.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870720P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Agnieszka U Blachnio-Zabielska et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(15), 2223-2230 (2011-07-08)
Long-chain acyl-coenzymes A (acyl-CoAs) (LCACoA) are the activated forms of long-chain fatty acids and serve as key lipid metabolites. Excess accumulation of intracellular LCACoA, diacylglycerols (DAGs) and ceramides may create insulin resistance with respect to glucose metabolism. We present a