Documentos Principais
870627P
Avanti
Photoswitchable Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(2S,3R,E)-2-amino-7-(4-((E)-(4-propylphenyl)diazenyl)phenyl)hept-4-ene-1,3-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H29N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
367.48
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCC)C=C2)C=C1
chave InChI
VAIVCUDKYOKMCB-REJYCENFSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870627P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)