Documentos Principais
870326P
Avanti
C12:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Lauroyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H29D9ClNO4
Peso molecular:
389.02
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (870326P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870326P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)