Documentos Principais
870329P
Avanti
C6:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Hexanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16D9NO4
Peso molecular:
268.40
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (870329P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C13H25NO4/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3/t11-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
chave InChI
VVPRQWTYSNDTEA-IRSYNYBUSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870329P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
870329P-1MG4065268067949