Documentos Principais
870324P
Avanti
C18:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Stearoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H41D9ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
473.18
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
(TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (870324P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
Aplicação
Mass Spectrometry
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870324P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)