Documentos Principais
870312P
Avanti
16:0 DGS
Avanti Research - A Croda Brand 870312P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-succinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H72O8
Número CAS:
Peso molecular:
668.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (870312P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870312P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COC(CCC(O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(42)45-33-35(34-46-38(43)32-31-36(40)41)47-39(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41)/t35-/m1/s1
chave InChI
GNENAKXIVCYCIZ-PGUFJCEWSA-N
Aplicação
16:0 DGS may be used in the liposomes preparation.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870312P-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)