870320P
Avanti
N-palmitoyl homocysteine (PHC)
Avanti Research™ - A Croda Brand 870320P, powder
Sinônimo(s):
N-palmitoyl homocysteine (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (870320P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870320P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCS)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H39NO3S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)21-18(16-17-25)20(23)24;/h18,25H,2-17H2,1H3,(H,21,22)(H,23,24);1H3
chave InChI
WUXWCXRWTBPUKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)