Key Documents
860776P
Avanti
16:0 SB (DPSB)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-sulfobetaine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H79NO7S
Peso molecular:
718.12
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
grupo funcional
(Sphingolipid)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Aplicação
Targeted drug delivery
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC