Key Documents
860775P
Avanti
16:0 CB (DPCB)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-carbobetaine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H75NO6
Peso molecular:
654.02
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
grupo funcional
(Sphingolipid)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Aplicação
Targeted drug delivery
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3