Documentos Principais
860717P
Avanti
6-Hydroxy Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(2S,3R,6R,E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3,6-triol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H37NO3
Número CAS:
Peso molecular:
315.49
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 x 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860717P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)