860560P
Avanti
18:1-12:0 Biotin PS
Avanti Research™ - A Croda Brand 860560P, powder
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2-(12-biotinyl(aminododecanoyl))-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860560P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860560P
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C46H83N4O12PS.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-42(52)59-33-37(34-60-63(57,58)61-35-38(47)45(54)55)62-43(53)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-32-48-41(51)29-26-25-28-40-44-39(36-64-40)49-46(56)50-44;/h9-10,37-40,44H,2-8,11-36,47H2,1H3,(H,48,51)(H,54,55)(H,57,58)(H2,49,50,56);1H3/b10-9-;/t37-,38+,39+,40+,44+;/m1./s1
chave InChI
FUCJSUOHIUUCPS-FNICJJOFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3