Documentos Principais
860522P
Avanti
C16 Dihydroceramide-1-Phosphate (d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860522P, powder
Sinônimo(s):
N-palmitoyl-D-erythro-dihydroceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H73N2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
636.93
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860522P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860522P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860522P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
chave InChI
HLUDYEDPXNSPGO-XWIRJDCTSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860522P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860522P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)