Documentos Principais
860441P
Avanti
Glucosyl(α) Sphingosine (d18:1)
powder
Sinônimo(s):
D-glucosyl-α 1-1′-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H47NO7
Número CAS:
Peso molecular:
461.63
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Glucosyl Sphingosine is a deacylated derivative of glucosylceramide. It is a potential biomarker in Gaucher′s disease.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nick Dekker et al.
Blood, 118(16), e118-e127 (2011-08-27)
Gaucher disease, caused by a deficiency of the lysosomal enzyme glucocerebrosidase, leads to prominent glucosylceramide accumulation in lysosomes of tissue macrophages (Gaucher cells). Here we show glucosylsphingosine, the deacylated form of glucosylceramide, to be markedly increased in plasma of symptomatic