Documentos Principais
860437P
Avanti
Galactosyl(α)Sphingsosine(D18:1)
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
D-galactosyl-α 1-1’-D-erythro-sphingsosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H47NO7
Número CAS:
Peso molecular:
461.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
embalagem
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (860437P-1MG))
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24-/m0/s1
chave InChI
HHJTWTPUPVQKNA-SAEUUFITSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860437P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)