Key Documents
860565P
Avanti
18:1-6:0 Biotin PI(3,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand 860565P, powder
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2-[6-biotinyl(aminohexanoyl)]-sn-glycero-3-phosphoinositol-3,5-bisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H87N6O21P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1149.16
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (860565P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (860565P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860565P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCNC(CCCC[C@]2([H])SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860565P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860565P-500ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available