Documentos Principais
860120W
Avanti
C18:0-d7 GM1 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
from synthetic
Sinônimo(s):
C18:0-d7 GM1 Ganglioside (Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C73H124D7N3O31
Número CAS:
Peso molecular:
1553.87
Código UNSPSC:
12352211
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (860120W-100UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Lipids research
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860120W-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)