858143C
Avanti
18:1 Lyso PS
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(18:1(9Z)/0:0); 18:1 LPS; C18:1 LPS; 110726
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (858143C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (858143C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (858143C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 858143C
concentração
10 mg/mL (858143C-10mg)
10 mg/mL (858143C-25mg)
5 mg/mL (858143C-5mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
chave InChI
ULNYNKJABITZRB-UZADSWFSSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)