Documentos Principais
858126C
Avanti
13:0 Lyso PG
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(13:0/0:0); 110709
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H38NaO9P
Número CAS:
Peso molecular:
464.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (858126C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 858126C
concentração
5 mg/mL (858126C-5mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (858126C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)