Documentos Principais
857458M
Avanti
16:0 aldehyde
Avanti Research - A Croda Brand 857458M, methylene chloride solution
Sinônimo(s):
hexadecanal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H32O
Número CAS:
Peso molecular:
240.42
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>90% (contains dimer, trimer, tetramer, TLC)
Formulário
methylene chloride solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (857458M-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 857458M
concentração
1 mg/mL (857458M-1mg)
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC([H])=O
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3
chave InChI
NIOYUNMRJMEDGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
16:0 aldehyde has been used as a component of aqueous buffer to study its enzyme activity on Hfd1p, aldehyde dehydrogenase (ALDH3A1) and ALDH3A2 enzymology.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857458M-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Mitochondrial protein functions elucidated by multi-omic mass spectrometry profiling
Stefely JA, et al.
Nature Biotechnology, 34(11), 1191-1191 (2016)
Jonathan A Stefely et al.
Nature biotechnology, 34(11), 1191-1197 (2016-11-01)
Mitochondrial dysfunction is associated with many human diseases, including cancer and neurodegeneration, that are often linked to proteins and pathways that are not well-characterized. To begin defining the functions of such poorly characterized proteins, we used mass spectrometry to map