857130C
Avanti
18:1 Lyso PA
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
oleoyl lysophosphatidic acid; 1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:1(9Z)/0:0); 18:1 LPA; o-LPA; 110681
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (857130C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (857130C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857130C
concentração
10 mg/mL (857130C-25mg)
25 mg/mL (857130C-200mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O
InChI
1S/C21H41O7P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26;/h9-10,20,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26);/q;+1/p-1/b10-9-;/t20-;/m1./s1
chave InChI
XGRLSUFHELJJAB-JGSYTFBMSA-M
Descrição geral
Aplicação
- for liposome preparations
- to study its apoptotic effect in HeLa cells
- to determine the extraction recovery of LPA at neutral pH and acidic pH by chromatography
- to use as a LPA agonist supplement in oocytes maturation medium to study its effects during in vitro maturation of bovine cumulus–oocyte complexes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)